M7656
Methyl 11-methyldodecanoate
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
11-Methyllauric acid methyl ester
About This Item
Ensaio
≥98% (capillary GC)
forma
solid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C14H28O2/c1-13(2)11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(15)16-3/h13H,4-12H2,1-3H3
chave InChI
GSRXTORWPQDOOY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3