Documentos Principais
M7127
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
crystalline
Sinônimo(s):
Bis-MSB
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
310.43
Beilstein:
2375845
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulário
crystalline
cor
green
pf
180-182 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
chave InChI
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
produto comparável
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)