Documentos Principais
M7034
Sigma-Aldrich
NG-Methyl-D-arginine acetate salt
≥98% (TLC)
About This Item
Fórmula linear:
C7H16N4O2 · CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
248.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@@H](N)C(O)=O
Aplicação
No significant effect on NOS; used as a negative control in studies of L-NMMA activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)