M7031
13-Methylmyristic acid
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
13-Methyltetradecanoic acid
About This Item
Ensaio
≥98% (capillary GC)
forma
solid
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
chave InChI
ZOCYQVNGROEVLU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3