M7011
Mercury dibromofluorescein disodium salt
practical grade, crystalline
Sinônimo(s):
2′,7′-Dibromo-5′-(hydroxymercurio)fluorescein disodium salt, Merbromin, Mercurochrome
About This Item
Produtos recomendados
grau
practical grade
Formulário
crystalline
pf
≥300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].O[Hg]c1c([O-])c(Br)cc2c1OC3=CC(=O)C(Br)=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O
InChI
1S/C20H9Br2O5.Hg.2Na.H2O/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)27-18-8-16(24)14(22)6-12(18)19(11)9-3-1-2-4-10(9)20(25)26;;;;/h1-7,24H,(H,25,26);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
SQFDQLBYJKFDDO-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?