Documentos Principais
M6942
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Minor Vault Protein 193 antibody produced in mouse
250 μg/mL, clone p193-10, tissue culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-VPARP, Anti-p193
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
p193-10, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
250 μg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:10-1:20 using 4% paraformaldehyde-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10-1:20
western blot (chemiluminescent): 1:10-1:20
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PARP4(143)
Descrição geral
Minor vault protein 193 is also known as poly (ADP-ribose) polymerase family member 4 (PARP4). Along with two other proteins, it is part of vaults (ribonucleoprotein particles present in the cytoplasm). The molecular weight of this protein is 193kDa.
Especificidade
Reacts with an internal epitope (aa 506-510, VALGK) of p193.
Imunogênio
E. coli lysate transformed with the pET28a(+) expression vector containing amino acids 408-611 of the p193 cDNA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Minor vault protein 193 is highly expressed in tumors.
forma física
Supplied in serum-free culture medium containing 0.7% bovine serum albulin and 0.1% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Expression profiles of vault components MVP, TEP1 and vPARP and their correlation to other multidrug resistance proteins in ovarian cancer.
Szaflarski W
International Journal of Oncology, 43(2), 513-520 (2013)
The 193-kD vault protein, VPARP, is a novel poly(ADP-ribose) polymerase.
Kickhoefer VA
The Journal of Cell Biology, 146(5), 917-928 (1999)