Documentos Principais
M6913
Sigma-Aldrich
Myelin Basic Protein Fragment 4-14
≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H103N21O17
Número CAS:
Peso molecular:
1390.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
fonte biológica
mouse
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
composição
Peptide content, ≥65%
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(N)CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C60H103N21O17/c1-32(2)28-42(58(97)98)78-53(92)41(29-33-15-17-34(84)18-16-33)77-50(89)37(11-4-6-24-62)74-54(93)43(30-82)79-51(90)38(12-7-25-70-59(66)67)73-52(91)39(20-22-47(65)86)75-55(94)44(31-83)80-56(95)45-14-9-27-81(45)57(96)40(13-8-26-71-60(68)69)76-49(88)36(10-3-5-23-61)72-48(87)35(63)19-21-46(64)85/h15-18,32,35-45,82-84H,3-14,19-31,61-63H2,1-2H3,(H2,64,85)(H2,65,86)(H,72,87)(H,73,91)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,88)(H,77,89)(H,78,92)(H,79,90)(H,80,95)(H,97,98)(H4,66,67,70)(H4,68,69,71)
chave InChI
KISWVXRQTGLFGD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Mbp(17196)
Amino Acid Sequence
Gln-Lys-Arg-Pro-Ser-Gln-Arg-Ser-Lys-Tyr-Leu
Substratos
Protein kinase C substrate
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
I Yasuda et al.
Biochemical and biophysical research communications, 166(3), 1220-1227 (1990-02-14)
Among various phosphate acceptor proteins and peptides so far tested, a synthetic peptide having the sequence surrounding Ser(8) of myelin basic protein, Gln-Lys-Arg-Pro-Ser(8)-Gln-Arg-Ser-Lys-Tyr-Leu, (MBP4-14), is the most specific and convenient substrate which can be used for selective assay of protein