M6684
Anti-Matrix Metalloproteinase-24, Hinge Region antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-MMP-24, Anti-MT5-MMP
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 65 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP24(10893)
mouse ... Mmp24(17391)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3