M6552
Monoclonal Anti-Matrix Metalloproteinase-3 antibody produced in mouse
clone SL-1 IIIC4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MMP-3
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SL-1 IIIC4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~48 kDa (active form)
antigen ~57 kDa (latent form)
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using heat/pressure cooker pre-treatment
immunohistochemistry (frozen sections): 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 10 using protein lysate (μL/mg)
indirect immunofluorescence: 4-5 μg/mL
western blot: 1:200-1:400 using conditioned medium from PMA-treated HT-1080 cells or bladder, breast, or ovarian carcinoma
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MMP3(4314)
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?