M6320
Monoclonal Anti-MAGE-1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone MA454, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Melanoma-associatiated antigen 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MA454, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~46 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using total cell extract of SKML37 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAGEA1(4100)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- ELISA
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Cycle Progression, Apoptosis, and
Neurogenetic Disease