Documentos Principais
M6131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
236.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=S)NC(Cc2ccc(O)cc2)C1=O
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-13-10(15)9(12-11(13)16)6-7-2-4-8(14)5-3-7/h2-5,9,14H,6H2,1H3,(H,12,16)
chave InChI
VYIBESPZQFAJRM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)