M6031
17-Methylstearic acid
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
17-Methyloctadecanoic acid
About This Item
Ensaio
≥98% (capillary GC)
Formulário
solid
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-18(2)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-17-19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
YETXGSGCWODRAA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)