Key Documents
M5654
Sigma-Aldrich
(±)-Mevalonolactone-5-3H
ethanol solution
Sinônimo(s):
(±)-Mevalonic acid lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
ethanol solution
Extensão da rotulagem
10-40 Ci/mmol
alteração de massa
M+4
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[3H]C1([3H])COC(=O)CC1(C)O
Embalagem
serum bottle