Documentos Principais
M5131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Methionine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12N2OS2
Número CAS:
Peso molecular:
204.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC1NC(=S)N(C)C1=O
InChI
1S/C7H12N2OS2/c1-9-6(10)5(3-4-12-2)8-7(9)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)
chave InChI
GQSMFARWFJRERX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MTH-DL-Methionine is a methylthiohydantoin amino acid derivative.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Liquid-Chromatographic separation with Electrochemical Detection of the Phenylthiohydantoin and Methylthiohydantoin Derivatives of Amino-Acids
WELCH LE; JOHNSON DC
Journal of Chromatography A, 180, 111-118 (1990)