Documentos Principais
M5059
Sigma-Aldrich
Anti-Matrix Metalloproteinase-18 Hinge Region antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-Xenopus collagenase, Anti-MMP-18, Anti-MMP-21-A, Anti-XMMP
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 53 kDa
antigen (pro-form) 51 kDa
reatividade de espécies
Xenopus
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Xenopus laevis ... mmp21-A(378572)
Especificidade
Reacts with reduced and non-reduced MMP-18. Recognizes the pro-form as well as the smaller active forms of MMP-18.
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to the hinge region of Xenopus matrix metalloproteinase-18 (Xenopus collagenase, collagenase-4).
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 50% glycerol and 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)