Documentos Principais
M5034
Sigma-Aldrich
Myristelaidic acid
~99% (capillary GC), liquid
Sinônimo(s):
trans-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99% (capillary GC)
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5+
chave InChI
YWWVWXASSLXJHU-AATRIKPKSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)