M5026
Methyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
Sinônimo(s):
β-D-Gal-[1→4]-β-D-Glc-1→OMe, Methyl β-lactoside
About This Item
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C13H24O11/c1-21-12-10(20)8(18)11(5(3-15)23-12)24-13-9(19)7(17)6(16)4(2-14)22-13/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12-,13+/m1/s1
chave InChI
FHNIYFZSHCGBPP-ABBMIVAOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)