Documentos
M4645
Sigma-Aldrich
cis-13-Docosenyl methanesulfonate
Sinônimo(s):
Methanesulfonic acid erucyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H46O3S
Número CAS:
Peso molecular:
402.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCOS(C)(=O)=O
Embalagem
Sealed ampule.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3