Documentos Principais
M4421
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)pyrrolo[2,1-d][1,5]benzothiazepin-4-ol N,N-dimethylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
392.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C2=C(OC(=O)N(C)C)c3cccn3-c4ccccc4S2
Ações bioquímicas/fisiológicas
Specific ligand for mitochondrial benzodiazepine receptors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
I Fiorini et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(10), 1427-1438 (1994-05-13)
A novel class of ligands specific for MBR receptors has been identified: 6-arylpyrrolo[2,1-d][1,5]benzothiazepine derivatives. The majority of newly synthesized esters 37-64 as well as some intermediate ketones showed micro- or nanomolar affinity for [3H]PK 11195 binding inhibition. A SAR study