Key Documents
M4377
Sigma-Aldrich
α-Methyl-m-methoxy-DL-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CC(C)(N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(12,10(13)14)7-8-4-3-5-9(6-8)15-2/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
TYHSKOHNTPEOPS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3