Documentos Principais
M4250
Sigma-Aldrich
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Fórmula linear:
C6H13O9PBa
Número CAS:
Peso molecular:
397.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
chave InChI
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)