M3946
Anti-MNK1 antibody produced in rabbit
~1.4 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MAPK signal-integrating serine/threonine kinase 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~40 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.4 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells transfected with human Mnk1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MKNK1(8569)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)