Documentos Principais
M3574
Sigma-Aldrich
Methylone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methylamino-3,4-methylene-dioxy-propiophenone hydrochloride, Methylenedioxymethcathinone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO3·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
243.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain)
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white to light yellow
solubilidade
H2O: ≥30 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H13NO3.ClH/c1-7(12-2)11(13)8-3-4-9-10(5-8)15-6-14-9;/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
GASYWEXOTOXXLK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Methylone is a stimulant, an analog of Methamphetamine. Triple reuptake inhibitor; inhibits the re-uptake of dopamine, 5-HT and norepinephrine.
Methylone is an analog of canthinone and methamphetamine analog.
Características e benefícios
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)