Documentos Principais
M3545
Sigma-Aldrich
Mastoparan from Polistes jadwagae
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C77H127N21O18
Número CAS:
Peso molecular:
1634.96
Código UNSPSC:
41106300
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mast cell degranulating peptide. Activates phospholipase A2; inhibits calmodulin. Cell permeable; stimulates exocytosis and phosphoinositide breakdown.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T Nakajima et al.
Peptides, 6 Suppl 3, 425-430 (1985-01-01)
In addition to wasp kinins, the wasp venom contains a series of hydrophobic peptides, mastoparans and chemotactic peptides as major peptidergic components. The first major component in the venom is mastoparam. The peptides in the mastoparan family are tetradecapeptide amides