M3318
Anti-MiRP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Kcne2, Anti-MinK-related Peptide 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using rat ventricule
western blot: 1:200 using rat heart membranes and CHO transfected cells
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KCNE2(9992)
mouse ... Kcne2(246133)
rat ... Kcne2(171138)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3