Key Documents
M3140
Sigma-Aldrich
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
178.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1OC(C)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3
chave InChI
OHWCAVRRXKJCRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside has been used in a study to advance the understanding of the differences in reactivity of single hydroxyl groups on the pyranoside skeleton.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Partial tosylation of methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
Stanek, J., et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 40, 3370-3385 (1975)