M2324
ML-3H2
Sinônimo(s):
5-Chloro-7-(diethylaminomethyl)quinolin-8-ol, 5-Chloro-7-[(diethylamino)methyl]-8-quinolinol
About This Item
forma
solid
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)Cc1cc(Cl)c2cccnc2c1O
InChI
1S/C14H17ClN2O/c1-3-17(4-2)9-10-8-12(15)11-6-5-7-16-13(11)14(10)18/h5-8,18H,3-4,9H2,1-2H3
chave InChI
QDFFXEIFWNNJJU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3