Documentos Principais
M2281
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate
>97% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Beilstein:
1781766
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
>97% (GC)
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
pb
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
pf
−7-−6 °C (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
chave InChI
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup