Documentos Principais
M2261
Sigma-Aldrich
L-Mannonic acid γ-lactone
Sinônimo(s):
L-Mannono-1,4-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)