M2257
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate tyrosyl methyl ester
~95%
Sinônimo(s):
ScAMP-TME
About This Item
Ensaio
~95%
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(N)Cc1ccc(OC(=O)CCC(=O)OC2C3OP(O)(=O)OCC3OC2n4cnc5c(N)ncnc45)cc1
InChI
1S/C24H27N6O11P/c1-36-24(33)14(25)8-12-2-4-13(5-3-12)38-16(31)6-7-17(32)40-20-19-15(9-37-42(34,35)41-19)39-23(20)30-11-29-18-21(26)27-10-28-22(18)30/h2-5,10-11,14-15,19-20,23H,6-9,25H2,1H3,(H,34,35)(H2,26,27,28)
chave InChI
VCGXASLRSBTMRC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3