Documentos
M2175
Sigma-Aldrich
NGA3 Glycan
Sinônimo(s):
(GlcNAc]3Man3GlcNAc2, Asialo, agalacto, triantennary N-glycan, Mannotriose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), tris(N-acetyl-D-glucosaminyl) from bovine fetuin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C58H97N5O41
Número CAS:
Peso molecular:
1520.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
temperatura de armazenamento
−20°C