Documentos Principais
M2157
Sigma-Aldrich
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride
Sinônimo(s):
Daunosamine β-methyl glycoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
197.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
forma
powder
Impurezas
≤10% inorganic salts
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
chave InChI
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride has been used in a study to investigate enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid
Po, S., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1896-1872 (1994)