Documentos
M1886
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid trisodium salt tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
HOP(O)(ONa)CH2P(O)(ONa)2·4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
314.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP([O-])([O-])=O