Documentos
M1768
Sigma-Aldrich
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
vial of 1.78 g (6 mmol)
Sinônimo(s):
(2,4,6-Trimethylphenyl)-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl) sulfone, MSNT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
296.30
Beilstein:
4328921
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
embalagem
vial of 1.78 g (6 mmol)
pf
134-139 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12N4O4S/c1-7-4-8(2)10(9(3)5-7)20(18,19)14-6-12-11(13-14)15(16)17/h4-6H,1-3H3
chave InChI
SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Embalagem
Packaged under argon and sealed with PTFE-faced septum.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3