Documentos Principais
M1505
Sigma-Aldrich
2′-O-Monobutyryladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17N5NaO7P
Número CAS:
Peso molecular:
421.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CCCC(=O)OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4c(N)ncnc34
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)