M1022
Dihydrocapsaicin
from Capsicum sp., ≥85% (HPLC), powder, VR1 vanilloid receptor agonist
Sinônimo(s):
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
About This Item
Nome do produto
Dihydrocapsaicin, from Capsicum sp., ≥85%
fonte biológica
Capsicum sp.
Ensaio
≥85%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
chave InChI
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442)
rat ... Trpv4(66026)
Aplicação
- as a standard to analyze the level of dihydrocapsaicin in endogenous An2 and capsaicin synthase silenced fruits[1]
- as an external standard to determine the variability in capsaicinoid content in different landraces of capsicum[2]
- in the activation or ablation of capsaicin-sensitive primary afferents (CSPA) fibres[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)