M0821
Moexipril hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
Selecione um tamanho
R$ 1.482,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.482,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 32 mg/mL
originador
UCB Inc.
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C27H34N2O7.ClH/c1-5-36-27(33)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)28-17(2)25(30)29-16-20-15-24(35-4)23(34-3)14-19(20)13-22(29)26(31)32;/h6-10,14-15,17,21-22,28H,5,11-13,16H2,1-4H3,(H,31,32);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
chave InChI
JXRAXHBVZQZSIC-JKVLGAQCSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.