M0814
R(−)-Me5 hydriodide
solid
Sinônimo(s):
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-3-methyl-2-butanamine hydriodide
About This Item
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: 22 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
I[H].CC(C)C(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C13H21NO.HI/c1-9(2)12(14)8-15-13-10(3)6-5-7-11(13)4;/h5-7,9,12H,8,14H2,1-4H3;1H
chave InChI
AQLAXCGHPBMFIJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN2A(6326)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3