Documentos
M0774
Sigma-Aldrich
Methyl 6-O-(N-acetyl-β-D-glucosaminyl)-α-D-mannopyranoside
Sinônimo(s):
β-D-GlcNAc-(1→6)-α-D-Man-1→OMe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H27NO11
Número CAS:
Peso molecular:
397.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2NC(C)=O)C(O)C(O)C1O
Aplicação
A model compound for the study of proteoglycans by NMR.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mitochondrial ATP-dependent protease substrate
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ogawa, T., and Nakasayashi, S.
Agricultural and Biological Chemistry, 45, 2329-2329 (1981)
Montreuil, J.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 42, 431-431 (1975)