Documentos Principais
M0626
Sigma-Aldrich
DL-Methionine β-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N2OS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
310.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CSCCC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges