Documentos Principais
M041100
Sigma-Aldrich
6-Fluorescein Phosphoramidite
Sinônimo(s):
6-FAM-phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H58N3O10P
Número CAS:
Peso molecular:
843.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
cor
solid white to off-white
solubilidade
acetonitrile: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow (liquid)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
adequação
conforms to structure for H-NMR
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)c2c1)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-34-37(26-31)46(59-41(34)51)35-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(35)58-39-28-33(18-21-36(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
chave InChI
MGPYJVWEJNTXLC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)