Documentos Principais
M0185
Sigma-Aldrich
Anti-MyD88, Internal Domain antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~35 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using human Jurkat cell lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MYD88(4615)
mouse ... Myd88(17874)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acids 233-248 of the internal domain of human MyD88. This peptide differs from mouse MyD88 by 2 amino acids.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T P Bonnert et al.
FEBS letters, 402(1), 81-84 (1997-01-27)
Murine MyD88, an RNA with homology both to the interleukin-1 receptor signaling domain and to 'death-domains', is rapidly upregulated during differentiation of the myeloleukemic cell line M1. We have cloned the human homologue of murine MyD88 and re-evaluated the murine