Documentos Principais
LIDF451811-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-18-11-Kit Rotor
not aerosol-tight, for 5424/5424R, polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Características
not aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022653105 (NA)
Eppendorf® 5424707009 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5424 R
for use with 5424
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)