Key Documents
L9905
Sigma-Aldrich
Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H68N16O8
Número CAS:
Peso molecular:
829.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
composição
Peptide content, ≥60%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CCCCN)C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C34H68N16O8/c1-18(2)17-24(29(55)47-21(10-6-14-43-32(37)38)27(53)48-23(31(57)58)12-8-16-45-34(41)42)49-30(56)25(19(3)51)50-28(54)22(11-7-15-44-33(39)40)46-26(52)20(36)9-4-5-13-35/h18-25,51H,4-17,35-36H2,1-3H3,(H,46,52)(H,47,55)(H,48,53)(H,49,56)(H,50,54)(H,57,58)(H4,37,38,43)(H4,39,40,44)(H4,41,42,45)
chave InChI
QUJRRXNRGVULBH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein kinase C substrate derived from EGF receptor
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3