Documentos Principais
L9647
Sigma-Aldrich
Limonina
from citrus seeds, >90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Citrolimonina, Dictamnolactona, Evodin, Obaculactona, Ácido limonoico 3,19:16,17 dilactona
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.181,00
R$ 2.181,00
Disponível para enviar em03 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.181,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H30O8
Número CAS:
Peso molecular:
470.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.181,00
Disponível para enviar em03 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
citrus seeds
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
chave InChI
KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
Descrição geral
A limonina pode ser usada em ensaios para quantificar a limonina em produtos cítricos. Também pode ser usada em outros ensaios como controle, padrão ou competidor ou em estudos sobre a fisiologia, o metabolismo e a biossíntese de limonina.
A limonina, também conhecida como citrolimonina e evodina, é um metabólito vegetal secundário presente em altas concentrações nas sementes cítricas.[1] É um derivado dos limonoides.[2]
Aplicação
A limonina foi usada:
  • para tratar células mononucleares de sangue periférico (PBMCs) humano para testar seu efeito na replicação do vírus da imunodeficiência humana (HIV)[3]
  • para testar seus efeitos como um agente anti-osteoporose na atividade de osteoblastogênese em células MC3T3-E1 e no modelo de rato ovariectomizado (OVX) [4]
  • como padrão de referência em sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A limonina exerce sua atividade anti-inflamatória reduzindo a atividade da via de sinalização do transdutor de sinal e ativador da transcrição 3/microRNA-214 (STAT3/miR-214) na colite ulcerativa (CU).[6] Ela é um agente anticarcinogênico, envolvida na redução da expressão do componente da via de sinalização Wingless (Wnt) do sítio de integração em estudos in vitro.[2]
A limonina, uma aglicona triterpenoide, é o princípio amargo das frutas cítricas. Ela tem atividade antiproliferativa e pró-apoptótica em várias linhagens celulares de câncer e inibe o câncer de cólon induzido por azoximetano em ratos. Também inibe a replicação do HIV-1 em monócitos, macrófagos e células mononucleares cultivados, possivelmente por inibição da atividade da HIV-1 protease.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yong-Long Han et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 25(8), 1828-1833 (2011-10-18)
Among the various possible causes for drug interactions, pharmacokinetic factors such as inhibition of drug-metabolizing enzymes and transporters, especially cytochrome P450 (CYP) isoenzymes and P-glycoprotein (P-gp), are regarded as the most frequent and clinically important. Limonin is a widely used
Lilibeth Dagulo et al.
Journal of food science, 75(2), C199-C207 (2010-05-25)
The effects due to Candidatus Liberibacter infection, commonly called citrus greening or Huanglongbing (HLB), on volatile and nonvolatile components of orange juices, OJ, were examined using GC-MS and high-performance liquid chromatography (HPLC). HLB symptomatic, asymptomatic, and control "Hamlin" and "Valencia"
Wooki Kim et al.
The Journal of nutrition, 139(5), 1042-1048 (2009-03-27)
Phytochemicals may reduce chronic inflammation and cancer risk in part by modulating T-cell nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) activation. Therefore, we examined the effects of curcumin (Cur) and limonin (Lim) feeding on NF-kappaB-dependent CD4(+) T-cell proliferation. DO11.10 transgenic mice (n = 5-7)
Limonin enhances osteoblastogenesis and prevents ovariectomy-induced bone loss
Lee DH, et al.,
Journal of functional foods, 105-114 (2016)
Yang Zhao et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(4), 1230-1236 (2008-10-22)
A simple, sensitive and accurate HPLC-DAD method was developed for simultaneous determination of wuchuyuamide-I, quercetin, limonin, evodiamine and rutaecarpine in Evodia rutaecarpa that has been widely used as one of the traditional Chinese medicines (TCMs). Chromatographic separations were performed on