Key Documents
L9276
Sigma-Aldrich
Lys-Pro hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
243.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O