pf
151-153 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(2)4-6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t6-;/m0./s1
chave InChI
DODCBMODXGJOKD-RGMNGODLSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3