Documentos Principais
L8283
Sigma-Aldrich
para-Lacto-N-hexaose
from human milk, ≥90% (HPAE/PAD)
Sinônimo(s):
β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-[1→3]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, pLNH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H68N2O31
Número CAS:
Peso molecular:
1072.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
fonte biológica
human milk
Ensaio
≥90% (HPAE/PAD)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]3NC(C)=O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@@H]5O
Ligação
The lacto-N-biose analog of the i-antigen para-lacto-N-neo-hexaose.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)