L7901
Monoclonal Anti-LEF-1 (HMG DNA Binding Domain) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone REMB6, purified immunoglobulin
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
REMB6, monoclonal
peso molecular
antigen 55-57 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LEF1(51176)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)