L7659
Lewis-b tetrasaccharide
Sinônimo(s):
α-Fuc(1→2)-β-Gal-(1→3)-(α-Fuc-[1→4])-GlcNAc, Leb glycan
Selecione um tamanho
R$ 2.358,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.358,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](NC(C)=O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C26H45NO19/c1-6-12(31)15(34)18(37)24(40-6)44-20-10(5-29)42-23(39)11(27-8(3)30)21(20)45-26-22(17(36)14(33)9(4-28)43-26)46-25-19(38)16(35)13(32)7(2)41-25/h6-7,9-26,28-29,31-39H,4-5H2,1-3H3,(H,27,30)/t6-,7-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22+,23?,24-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
OXNGKCPRVRBHPO-VIXGDSECSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.